missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fluticasone Acetate, TRC

Artikelnummer. 30006990
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006990 100 mg
17971745 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006990 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF599450100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 80474-24-4
Molekylær formel C24 H29 F3 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 486.54
Synonym Androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid, 17-(acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-, S-(fluoromethyl) ester, (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-, 6alpha,9-difluoro-17-[[(fluoromethyl)sulfanyl]carbonyl]-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17alpha-yl acetate, Fluticasone acetate, Fluticasone Propionate Imp. C (EP), CAF (GW694301X), GW 872664X, TAF (GW675713X), 6-des-fluoro 698 (GW836850X), GSK465433A and GSK1322631A, 5-chloro-furoyl 698 (GSK180878A), TA-TAF dimer (GW871519X), unidentified impurity with RRT 1.23, disulphide dipropionate dithioketone (GR 247095X), fluticasone acetate (CCI 22341), dithio (GR 269949X)
IUPAC navn [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-17-(fluoromethylsulfanylcarbonyl)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)C)C(=O)SCF

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fluticasone acetate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H29F3O5S/c1-12-7-15-16-9-18(26)17-8-14(29)5-6-21(17,3)23(16,27)19(30)10-22(15,4)24(12,32-13(2)28)20(31)33-11-25/h5-6,8,12,15-16,18-19,30H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15+,16+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
Formel vægt 486.1688
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.