missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fluticasone 21-Isobutyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluticasone 21-Isobutyrate |
| CAS | 1648562-63-3 |
| Molekylær formel | C26 H33 F3 O5 S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-Difluoro-17-(((fluoromethyl)thio)carbonyl)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl Isobutyrate, Fluticasone Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C26H33F3O5S/c1-13(2)21(32)34-26(22(33)35-12-27)14(3)8-16-17-10-19(28)18-9-15(30)6-7-23(18,4)25(17,29)20(31)11-24(16,26)5/h6-7,9,13-14,16-17,19-20,31H,8,10-12H2,1-5H3/t14-,16+,17+,19+,20+,23+,24+,25+,26-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)C(=O)O[C@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF |
| IUPAC navn | [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-6,9-difluoro-17-(fluoromethylsulfanylcarbonyl)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 2-methylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 514.6 |
| Formel vægt | 514.2001 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?