Få mere at vide
Fluticasone 17Beta-Carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6alpha,9alpha-Difluoro-11beta,17alpha-dihydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17beta-carboxylic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26F2O5/c1-10-6-12-13-8-15(22)14-7-11(24)4-5-18(14,2)20(13,23)16(25)9-19(12,3)21(10,28)17(26)27/h4-5,7,10,12-13,15-16,25,28H,6,8-9H2,1-3H3,(H,26,27)/t10-,12+,13+,15+,16+,18+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| Formel vægt | 396.1748 |
| Procent renhed | >95% |