missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fluticasone 17beta-Carboxylic Acid Propionate, TRC

Artikelnummer. 30406193
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406193 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406193 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59949550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fluticasone 17beta-Carboxylic Acid Propionate
CAS 65429-42-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C24 H30 F2 O6
Mængde 50 mg
Synonym Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy)-, (6α,11β,16α,17α)-, 6α,9-difluoro-11β-hydroxy-16α-methyl-3-oxo-17-(propanoyloxy)androsta-1,4-diene-17β-carboxylic acid, Fluticasone Propionate Imp. A (EP)
InChI formel InChI=1S/C24H30F2O6/c1-5-19(29)32-24(20(30)31)12(2)8-14-15-10-17(25)16-9-13(27)6-7-21(16,3)23(15,26)18(28)11-22(14,24)4/h6-7,9,12,14-15,17-18,28H,5,8,10-11H2,1-4H3,(H,30,31)/t12-,14+,15+,17+,18+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
SMIL CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)O
IUPAC navn (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 452.49
Formel vægt 452.201
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.