Få mere at vide
Fluticasone 17Beta-Carboxylic Acid Propionate-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluticasone 17beta-Carboxylic Acid Propionate-d3 |
| Molekylær formel | C24H27D3F2O6 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 6α,11β,16α,17α)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy-d3)-androsta-1,4-diene-17-carboxylic Acid |
| SMIL | F[C@]1([C@@H](O)C[C@@]2(C)[C@@]3([H])C[C@@H](C)C2(C(O)=O)OC(CC([2H])([2H])[2H])=O)[C@@]3([H])C[C@H](F)C4=CC(C=C[C@@]41C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 455.51 |