Få mere at vide
Fluticasone 17Beta-Carbonylsulfenic Acid 17-Propionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluticasone 17beta-Carbonylsulfenic Acid 17-Propionate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30F2O6S/c1-5-19(29)32-24(20(30)33-31)12(2)8-14-15-10-17(25)16-9-13(27)6-7-21(16,3)23(15,26)18(28)11-22(14,24)4/h6-7,9,12,14-15,17-18,28,31H,5,8,10-11H2,1-4H3/t12-,14+,15+,17+,18+,21+,22+,23+,24+/m1/s1 |
| Formel vægt | 484.1731 |
| Procent renhed | >95% |