Få mere at vide
Fluthiacet-methyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311983
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311983 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311983 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13862000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluthiacet-methyl
CAS 117337-19-6
Analyt- eller komponentnavne Fluthiacet-methyl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H15 Cl F N3 O3 S2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H15ClFN3O3S2/c1-23-13(21)8-24-12-7-11(10(17)6-9(12)16)18-14-19-4-2-3-5-20(19)15(22)25-14/h6-7H,2-5,8H2,1H3
SMIL COC(=O)CSc1cc(N=C2SC(=O)N3CCCCN23)c(F)cc1Cl
IUPAC navn methyl 2-[2-chloro-4-fluoro-5-[(3-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-[1,3,4]thiadiazolo[3,4-a]pyridazin-1-ylidene)amino]phenyl]sulfanylacetate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 403.88
Mængde 1 ml
Formel vægt 403.0227 g/mol