Få mere at vide
Fluthiacet-methyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluthiacet-methyl |
| CAS | 117337-19-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fluthiacet-methyl |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H15 Cl F N3 O3 S2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15ClFN3O3S2/c1-23-13(21)8-24-12-7-11(10(17)6-9(12)16)18-14-19-4-2-3-5-20(19)15(22)25-14/h6-7H,2-5,8H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CSc1cc(N=C2SC(=O)N3CCCCN23)c(F)cc1Cl |
| IUPAC navn | methyl 2-[2-chloro-4-fluoro-5-[(3-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-[1,3,4]thiadiazolo[3,4-a]pyridazin-1-ylidene)amino]phenyl]sulfanylacetate |
| Vis mere |