Få mere at vide
BRAND™ Musselmalet Kortstilk Tragt
Artikelnummer. 10141391 Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
20.0 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10141391
Brand: BRAND™ 145638
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Boro 3.3. Til hurtig filtrering.
  • Vinklet ved 60°
  • Slibet eller brandpoleret overkant
  • Kort stilk
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Diameter (metrisk) Øverst 20.0 mm
    Diameter (metrisk) stilk 2.6 cm
    Vinkel 60°
    Længde (metrisk) stilk 17.5 cm
    Mængde 1