Få mere at vide
BRAND™ Riflet indvendigt PP-tragte
Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
45 mm
100 mm
180 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen for god kemikalieresistens
- Til hurtig filtrering
- Vinklet ved 60°
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 100 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 11mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Vinkel | 60° |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Til brug med (applikation) | Hurtig filtrering |
| Længde (metrisk) stilk | 82mm |
| Mængde | 1/Pk. |
| Produkttype | Tragt |