Få mere at vide
BRAND™ Riflet indvendigt PP-tragte
Artikelnummer. 10528331 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
45 mm
100 mm
180 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst unitSize
10528331 100 mm Hver
10190321 180 mm Hver
10180131 45 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10528331 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 148235
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eksterne riller tillader luft at undslippe under filtrering.
  • Fremstillet af polypropylen for god kemikalieresistens
  • Til hurtig filtrering
  • Vinklet ved 60°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 100 mm
Diameter (metrisk) stilk 11mm
Materiale Polypropylen
Vinkel 60°
Farve Gennemskinnelig
Til brug med (applikation) Hurtig filtrering
Længde (metrisk) stilk 82mm
Mængde 1/Pk.
Produkttype Tragt