Få mere at vide
BRAND™ Riflet indvendigt glastragte
Artikelnummer. 15597831 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
70 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst unitSize
15597831 150 mm Pakke med 10
15211459 80 mm Pakke med 10
15221459 100 mm Pakke med 10
15201459 70 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15597831 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 145631
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Boro 3.3 glas, Brand™ Riflet indvendige glastragte er et glimrende valg til hurtig filtrering.
  • Slibet og brandpoleret overkant
  • Kort stilk
  • Vinklet ved 60°
  • Leveres i pakker med 10 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 150 mm
Diameter (metrisk) stilk 16mm
Materiale Borosilikatglas
Vinkel 60°
Til brug med (applikation) Hurtig filtrering
Længde (metrisk) stilk 150mm
Mængde 1/Pk.
Produkttype Tragt