Få mere at vide
Flutax 1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flutax 1 |
| CAS | 191930-58-2 |
| Molekylær formel | C71 H66 N2 O21 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C71H66N2O21/c1-35-51(91-67(86)57(78)56(39-17-11-8-12-18-39)73-62(80)40-19-13-9-14-20-40)33-71(87)61(93-66(85)41-21-15-10-16-22-41)59-69(7,60(79)58(89-37(3)74)55(35)68(71,5)6)52(32-53-70(59,34-88-53)94-38(4)75)92-65(84)36(2)72-63(81)42-23-26-45(48(29-42)64(82)83)54-46-27-24-43(76)30-49(46)90-50-31-44(77)25-28-47(50)54/h8-31,36,51-53,56-59,61,76,78,87H,32-34H2,1-7H3,(H,72,81)(H,73,80)(H,82,83)/t36-,51-,52-,53+,56-,57+,58+,59?,61-,69+,70-,71+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](NC(=O)c1ccc(C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24)c(c1)C(=O)O)C(=O)O[C@H]5C[C@H]6OC[C@@]6(OC(=O)C)C7[C@H](OC(=O)c8ccccc8)[C@]9(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c%10ccccc%10)c%11ccccc%11)C(=C([C@@H](OC(=O)C)C(=O)[C@]57C)C9(C)C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 1283.28 |
| Formel vægt | 1282.4158 |