Få mere at vide
R&D Systems™ Flutamide
Artikelnummer. 18732634
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18732634 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18732634 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 4094/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Non-steroidal androgen receptor antagonist
Flutamide is a non-steroidal antiandrogen; competitive antagonist of the androgen receptor. Blocks the biological activity of testosterone in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flutamide
CAS 13311-84-7
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C11H11F3N2O3
Formel vægt 276.21
Renhed 98%
Molekylvægt (g/mol) 276.22