Få mere at vide
Flutamid, Mikromol™
Beskrivelse
Flutamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flutamide |
| CAS | 13311-84-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flutamide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C11 H11 F3 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Flutamide, 2-Methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, 4'-Nitro-3'-trifluoromethylisobutyranilide, 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)isobutyranilide, Euflex, Eulexin, Flucinom, N-(Isopropylcarbonyl)-4-nitro-3-trifluoromethylaniline, NSC 147834, NSC 215876, Niftholide, Niftolide, Odyne, Sch 13521, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-2-methyl-4'-nitro-m-propionotoluidide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-7-3-4-9(16(18)19)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,17) |
| SMIL | CC(C)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluormethyl)phenyl]propanamid |
| Vis mere |