Få mere at vide
Flutamid, LoGiCal
Artikelnummer. 30457609
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457609 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457609 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0161.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flutamide
CAS 13311-84-7
Analyt- eller komponentnavne Flutamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H11 F3 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Flutamide, 2-Methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, 4'-Nitro-3'-trifluoromethylisobutyranilide, 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)isobutyranilide, Euflex, Eulexin, Flucinom, N-(Isopropylcarbonyl)-4-nitro-3-trifluoromethylaniline, NSC 147834, NSC 215876, Niftholide, Niftolide, Odyne, Sch 13521, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-2-methyl-4'-nitro-m-propionotoluidide
InChI formel InChI=1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-7-3-4-9(16(18)19)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
Løsningstype Fedt
SMIL CC(C)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluormethyl)phenyl]propanamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 276.21
Mængde 10 mg
Formel vægt 276,0722 g/mol