Få mere at vide
Flusulfinam, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313766
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30313766 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30313766 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13861200
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flusulfinam
CAS 2428458-82-4
Analyt- eller komponentnavne Flusulfinam
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C14H13F4N3O3S
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 2-Fluoro-N-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-3-(propylsulfinyl)-4-(trifluoromethyl)benzamide, Flusulfinam, Suflufenam, Daopurui™
InChI formel InChI=1S/C14H13F4N3O3S/c1-3-6-25(23)11-9(14(16,17)18)5-4-8(10(11)15)12(22)19-13-21-20-7(2)24-13/h4-5H,3,6H2,1-2H3,(H,19,21,22)
SMIL O=[S](C(C(F)=C1C(NC(O2)=NN=C2C)=O)=C(C=C1)C(F)(F)F)CCC
IUPAC navn 2-fluoro-N-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-3-propylsulfinyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Molekylvægt (g/mol) 379.33