Få mere at vide
Flusulfinam, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flusulfinam |
| CAS | 2428458-82-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flusulfinam |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C14H13F4N3O3S |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2-Fluoro-N-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-3-(propylsulfinyl)-4-(trifluoromethyl)benzamide, Flusulfinam, Suflufenam, Daopurui™ |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13F4N3O3S/c1-3-6-25(23)11-9(14(16,17)18)5-4-8(10(11)15)12(22)19-13-21-20-7(2)24-13/h4-5H,3,6H2,1-2H3,(H,19,21,22) |
| SMIL | O=[S](C(C(F)=C1C(NC(O2)=NN=C2C)=O)=C(C=C1)C(F)(F)F)CCC |
| IUPAC navn | 2-fluoro-N-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-3-propylsulfinyl-4-(trifluoromethyl)benzamide |
| Vis mere |