Få mere at vide
Fluspirilene, LoGiCal
Artikelnummer. 30460117
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30460117 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30460117 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3095.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluspirilene
CAS 1841-19-6
Analyt- eller komponentnavne Fluspirilene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C29 H31 F2 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Fluspirilene, 8-[4,4-bis(4-Fluorophenyl)butyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
InChI formel InChI=1S/C29H31F2N3O/c30-24-12-8-22(9-13-24)27(23-10-14-25(31)15-11-23)7-4-18-33-19-16-29(17-20-33)28(35)32-21-34(29)26-5-2-1-3-6-26/h1-3,5-6,8-15,27H,4,7,16-21H2,(H,32,35)
Løsningstype Neat
SMIL Fc1ccc(cc1)C(CCCN2CCC3(CC2)N(CNC3=O)c4ccccc4)c5ccc(F)cc5
IUPAC navn 8-[4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 475.57
Mængde 5 mg
Formel vægt 475.2435 g/mol