Få mere at vide
Fluspirilene, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluspirilene |
| CAS | 1841-19-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fluspirilene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C29 H31 F2 N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Fluspirilene, 8-[4,4-bis(4-Fluorophenyl)butyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C29H31F2N3O/c30-24-12-8-22(9-13-24)27(23-10-14-25(31)15-11-23)7-4-18-33-19-16-29(17-20-33)28(35)32-21-34(29)26-5-2-1-3-6-26/h1-3,5-6,8-15,27H,4,7,16-21H2,(H,32,35) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)C(CCCN2CCC3(CC2)N(CNC3=O)c4ccccc4)c5ccc(F)cc5 |
| Vis mere |