Få mere at vide
Flusilazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flusilazole |
| CAS | 85509-19-9 |
| Molekylær formel | C16 H15 F2 N3 Si |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-[[Bis(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, Benocarp, Bis(4-fluorophenyl)methyl(1H-1,2,4-triazole-1-ylmethyl)silane, Cane Strike, Capitan, Cursor, DPD 78710F, DPX-H 6573, DPX-N 6573, Flusilazol, Flusilazole, Genie, Genie (fungicide), Genie 25, Lyric, Nustar, Olymp, Olymp 10EX, Punch, Punch (pesticide), Punch 40EC, Punch Bis, Sanction |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15F2N3Si/c1-22(12-21-11-19-10-20-21,15-6-2-13(17)3-7-15)16-8-4-14(18)5-9-16/h2-11H,12H2,1H3 |
| SMIL | C[Si](Cn1cncn1)(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC navn | bis(4-fluorophenyl)-methyl-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silane |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.39 |
| Formel vægt | 315.1003 |