Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Flurprimidol
Artikelnummer. 17291306 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17291306 100 mg
17201316 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17291306 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466631000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56425-91-3 | C15H15F3N2O2, C15H15F3N2O2 | 312.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56425-91-3
Molekylær formel C15H15F3N2O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flurprimidol
Mængde 100 mg
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: uopløselig.
Smeltepunkt 93,0 °C til 97,0 °C
Kogepunkt 264,0 °C
Formel vægt 312.29
InChI nøgle VEVZCONIUDBCDC-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(C)C(O)(C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1)C1=CN=CN=C1
IUPAC navn 2-methyl-1-(pyrimidin-5-yl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 312.29