Få mere at vide
Fluroxypyr, TRC
Artikelnummer. 30392452
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30392452 250 mg
30390107 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30392452 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF598780250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluroxypyr
CAS 69377-81-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 H5 Cl2 F N2 O3
Mængde 250 mg
Synonym Acetic acid, [(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]- (9CI), 2-[(4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]acetic acid, EF 689, Fluroxypyr, Shuangzhiling, Starane Advanced, [(4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyl)oxy]acetic acid
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl2FN2O3/c8-3-5(11)4(9)7(12-6(3)10)15-1-2(13)14/h1H2,(H2,11,12)(H,13,14)
SMIL Nc1c(Cl)c(F)nc(OCC(=O)O)c1Cl
IUPAC navn 2-(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoropyridin-2-yl)oxyacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 255.03
Formel vægt 253.9661
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.