Få mere at vide
Fluroxypyr-2-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluroxypyr-2-hydroxy |
| CAS | 94133-62-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fluroxypyr-2-hydroxy |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H3 Cl2 F N2 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2(1H)-pyridinone |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3Cl2FN2O/c6-1-3(9)2(7)5(11)10-4(1)8/h(H3,9,10,11) |
| SMIL | NC1=C(Cl)C(=O)NC(=C1Cl)F |
| Vis mere |