Få mere at vide
Fluroxypyr-2-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328293
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328293 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328293 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13849905AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluroxypyr-2-hydroxy
CAS 94133-62-7
Analyt- eller komponentnavne Fluroxypyr-2-hydroxy
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H3 Cl2 F N2 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2(1H)-pyridinone
InChI formel InChI=1S/C5H3Cl2FN2O/c6-1-3(9)2(7)5(11)10-4(1)8/h(H3,9,10,11)
SMIL NC1=C(Cl)C(=O)NC(=C1Cl)F
IUPAC navn 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-1H-pyridin-2-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 196.99
Mængde 1 ml
Formel vægt 195.9606 g/mol