Få mere at vide
Fluroxypyr-2-butoxy-1-methylethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317897
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317897 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317897 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13849900AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluroxypyr-2-butoxy-1-methylethyl
CAS 154486-27-8
Analyt- eller komponentnavne Fluroxypyr-2-butoxy-1-methylethyl
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C14 H19 Cl2 F N2 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Acetic acid, [(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]-, 2-butoxy-1-methylethyl ester (9CI), Fluroxypyr butometyl ester, Fluroxypyr butoxypropyl ester, Fluroxypyr-butometyl
InChI formel InChI=1S/C14H19Cl2FN2O4/c1-3-4-5-21-6-8(2)23-9(20)7-22-14-11(16)12(18)10(15)13(17)19-14/h8H,3-7H2,1-2H3,(H2,18,19)
SMIL CCCCOCC(C)OC(=O)COc1nc(F)c(Cl)c(N)c1Cl
IUPAC navn 1-butoxypropan-2-yl 2-(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoropyridin-2-yl)oxyacetate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 369.22
Mængde 1 ml
Formel vægt 368.0706 g/mol