Få mere at vide
Fluroxypyr 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluroxypyr |
| CAS | 69377-81-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fluroxypyr |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H5 Cl2 F N2 O3 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl2FN2O3/c8-3-5(11)4(9)7(12-6(3)10)15-1-2(13)14/h1H2,(H2,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | Nc1c(Cl)c(F)nc(OCC(=O)O)c1Cl |
| IUPAC navn | 2-(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoropyridin-2-yl)oxyacetic acid |
| Vis mere |