Få mere at vide
Fluroxypyr 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310153
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310153 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310153 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13849000AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluroxypyr
CAS 69377-81-7
Analyt- eller komponentnavne Fluroxypyr
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H5 Cl2 F N2 O3
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl2FN2O3/c8-3-5(11)4(9)7(12-6(3)10)15-1-2(13)14/h1H2,(H2,11,12)(H,13,14)
SMIL Nc1c(Cl)c(F)nc(OCC(=O)O)c1Cl
IUPAC navn 2-(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoropyridin-2-yl)oxyacetic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 255.03
Mængde 1 ml
Formel vægt 253.9661 g/mol