Få mere at vide
Fluroxypyr-1-methylheptyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluroxypyr-1-methylheptylester |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21Cl2FN2O3/c1-3-4-5-6-7-9(2)23-10(21)8-22-15-12(17)13(19)11(16)14(18)20-15/h9H,3-8H2,1-2H3,(H2,19,20) |
| Formel vægt | 366.0913 |