Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Flurofamide
Beskrivelse
Flurofamide is a urease inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flurofamide |
| CAS | 70788-28-2 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C7H9FN3O2P |
| Formel vægt | 217.14 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.14 |