Få mere at vide
Flurochloridone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316833
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30316833 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30316833 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA13847500AL
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flurochloridone
CAS 61213-25-0
Analyt- eller komponentnavne Flurochloridone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H10 Cl2 F3 N O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 3-Chloro-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone, Fluorochloridone, Flurochloridone, R 40244, Racer, Racer 25, Racer 250 EC, Rainbow, Twin Gold Pack, 2-Pyrrolidinone, 3-chloro-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-
InChI formel InChI=1S/C12H10Cl2F3NO/c13-5-7-6-18(11(19)10(7)14)9-3-1-2-8(4-9)12(15,16)17/h1-4,7,10H,5-6H2
Løsningstype Single Solution
SMIL FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CC(CCl)C(Cl)C2=O
IUPAC navn 3-chloro-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidin-2-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 312.12
Mængde 1 ml
Formel vægt 311.0092 g/mol