Få mere at vide
Flurochloridone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flurochloridone |
| CAS | 61213-25-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flurochloridone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H10 Cl2 F3 N O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 3-Chloro-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone, Fluorochloridone, Flurochloridone, R 40244, Racer, Racer 25, Racer 250 EC, Rainbow, Twin Gold Pack, 2-Pyrrolidinone, 3-chloro-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]- |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10Cl2F3NO/c13-5-7-6-18(11(19)10(7)14)9-3-1-2-8(4-9)12(15,16)17/h1-4,7,10H,5-6H2 |
| Løsningstype | Single Solution |
| Vis mere |