Få mere at vide
Flurbiprofen, TRC
Artikelnummer. 30137082
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137082 25 g
30006552 500 mg
30011552 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137082 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59870025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5104-49-4
Molekylær formel C15 H13 F O2
Molekylvægt (g/mol) 244.26
Synonym Flurbiprofen, (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)propanoic acid, 4-Biphenylacetic acid, 2-fluoro-α-methyl- (8CI), Hydratropic acid, 3-fluoro-4-phenyl- (7CI), 2-Fluoro-α-methyl[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid, (±)-Flurbiprofen, 2-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)propanoic acid, 2-(2-Fluoro-4-biphenyl)propionic acid, 2-(2-Fluoro-4-biphenylyl)propanoic acid, 2-(2-Fluoro-4-biphenylyl)propionic acid, 2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, 2-Fluoro-α-methyl-4-diphenylacetic acid, 3-Fluoro-4-phenylhydratropic acid, Adfeed, Ansaid, Antadys, BTS 18322, Cebutid, FP 70, FP-A, Flugalin, Flurbifen, Fluribiprofen, Fluroben, Flurofen, Froben, Racemic flurbiprofen, Stayban, Synalgo, U 27182, Zepolas, dl-2-(2-Fluoro-4-biphenylyl)propionic acid, dl-Flurbiprofen, rac-Flurbiprofen
IUPAC navn 2-(3-fluor-4-phenylphenyl)propansyre
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flurbiprofen
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
Formel vægt 244.09
Procent renhed >95%