Få mere at vide
Flurbiprofen, Mikromol™
Beskrivelse
Flurbiprofen
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flurbiprofen |
| CAS | 5104-49-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flurbiprofen |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C15 H13 F O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Flurbiprofen, (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18) |
| SMIL | CC(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-(3-fluor-4-phenylphenyl)propansyre |
| Vis mere |