Få mere at vide
Flurbiprofen, Mikromol™
Artikelnummer. 18093230
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18093230 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093230 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0727.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Flurbiprofen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flurbiprofen
CAS 5104-49-4
Analyt- eller komponentnavne Flurbiprofen
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H13 F O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Flurbiprofen, (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)propanoic acid
InChI formel InChI=1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-(3-fluor-4-phenylphenyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 244.26
Mængde 250 mg
Formel vægt 244,09 g/mol