Få mere at vide
Flurbiprofen Methyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 18030930
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18030930 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18030930 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0727.090025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flurbiprofen Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Flurbiprofen
CAS 66202-86-6
Analyt- eller komponentnavne Methyl Flurbiprofen
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H15 F O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Flurbiprofen methyl ester, Methyl flurbiprofen, 2-Fluoro-alpha-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid methyl ester, (+/-)-Flubiprofen methyl ester
InChI formel InChI=1S/C16H15FO2/c1-11(16(18)19-2)13-8-9-14(15(17)10-13)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3
SMIL COC(=O)C(C)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
IUPAC navn methyl 2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 258.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 258.1056 g/mol