Få mere at vide
Flurbiprofen Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Flurbiprofen Methyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Flurbiprofen |
| CAS | 66202-86-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl Flurbiprofen |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H15 F O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Flurbiprofen methyl ester, Methyl flurbiprofen, 2-Fluoro-alpha-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid methyl ester, (+/-)-Flubiprofen methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15FO2/c1-11(16(18)19-2)13-8-9-14(15(17)10-13)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C(C)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | methyl 2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoate |
| Vis mere |