Få mere at vide
Flurbiprofen, LoGiCal
Artikelnummer. 30464253
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464253 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464253 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0727.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flurbiprofen
CAS 5104-49-4
Analyt- eller komponentnavne Flurbiprofen
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H13 F O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Flurbiprofen, (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)propanoic acid
InChI formel InChI=1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
Løsningstype Fedt
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-(3-fluor-4-phenylphenyl)propansyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 244.26
Mængde 10 mg
Formel vægt 244,09 g/mol