Få mere at vide
Flurbiprofen isopropylester, Mikromol™
Artikelnummer. 30050212
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050212 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050212 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0727.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Flurbiprofen isopropylester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flurbiprofen Isopropyl Ester
CAS 252846-89-2
Analyt- eller komponentnavne Flurbiprofen Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H19 F O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Flurbiprofen Isopropyl Ester, 2-Fluoro-alpha-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid 1-methylethyl ester
InChI formel InChI=1S/C18H19FO2/c1-12(2)21-18(20)13(3)15-9-10-16(17(19)11-15)14-7-5-4-6-8-14/h4-13H,1-3H3
SMIL CC(C)OC(=O)C(C)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
IUPAC navn Propan-2-yl 2-(3-fluor-4-phenylphenyl)propanoat
Molekylvægt (g/mol) 286.34
Mængde 100 mg
Formel vægt 286.1369 g/mol