Få mere at vide
Flurbiprofen isopropylester, Mikromol™
Beskrivelse
Flurbiprofen isopropylester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flurbiprofen Isopropyl Ester |
| CAS | 252846-89-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flurbiprofen Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H19 F O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Flurbiprofen Isopropyl Ester, 2-Fluoro-alpha-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid 1-methylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19FO2/c1-12(2)21-18(20)13(3)15-9-10-16(17(19)11-15)14-7-5-4-6-8-14/h4-13H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)C(C)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | Propan-2-yl 2-(3-fluor-4-phenylphenyl)propanoat |
| Vis mere |