Få mere at vide
Flurbiprofen Glyceryl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flurbiprofen Glyceryl Ester |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19FO4/c1-12(18(22)23-11-15(21)10-20)14-7-8-16(17(19)9-14)13-5-3-2-4-6-13/h2-9,12,15,20-21H,10-11H2,1H3 |
| Formel vægt | 318.13 |