Få mere at vide
Flurbiprofen Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051415
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051415 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051415 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0727.10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flurbiprofen Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flurbiprofen Ethyl Ester
CAS 64858-90-8
Analyt- eller komponentnavne Flurbiprofen Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H17 F O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Flurbiprofen Ethyl Ester, 2-Fluoro-alpha-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid ethyl ester, Flurbiprofen ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C17H17FO2/c1-3-20-17(19)12(2)14-9-10-15(16(18)11-14)13-7-5-4-6-8-13/h4-12H,3H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C(C)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
IUPAC navn ethyl 2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 272.31
Mængde 100 mg
Formel vægt 272.1213 g/mol