Få mere at vide
Flurbiprofen Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Flurbiprofen Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flurbiprofen Ethyl Ester |
| CAS | 64858-90-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flurbiprofen Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H17 F O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Flurbiprofen Ethyl Ester, 2-Fluoro-alpha-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid ethyl ester, Flurbiprofen ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17FO2/c1-3-20-17(19)12(2)14-9-10-15(16(18)11-14)13-7-5-4-6-8-13/h4-12H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(C)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | ethyl 2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoate |
| Vis mere |