Få mere at vide
Flurbiprofen-d3, TRC
Artikelnummer. 30400709
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30400709 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30400709 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59870250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flurbiprofen-d3
CAS 1185133-81-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 2H3 H10 F O2
Mængde 50 mg
Synonym [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid, 2-fluoro-α-(methyl-d3)- (ACI), 2-Fluoro-α-(methyl-d3)[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid (ACI), 3,3,3-Trideuterio-2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoic acid, Flurbiprofen-d3, Flurbiprofen-D3 (methyl-D3), 2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)propionic-3,3,3-d3 acid
InChI formel InChI=1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
IUPAC navn 3,3,3-trideuterio-2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 247.28
Formel vægt 247.1088
Procent renhed >95