Få mere at vide
Flurbiprofen Axetil, TRC
Artikelnummer. 30389662
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30389662 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30389662 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF598710100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flurbiprofen Axetil
CAS 91503-79-6
Molekylær formel C19 H19 F O4
Mængde 100 mg
Synonym 2-fluoro-α-methyl-[1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid 1-(acetyloxy)ethyl ester, Flurbiprofen Axetil
InChI formel InChI=1S/C19H19FO4/c1-12(19(22)24-14(3)23-13(2)21)16-9-10-17(18(20)11-16)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,14H,1-3H3
SMIL CC(OC(=O)C)OC(=O)C(C)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
IUPAC navn 1-acetyloxyethyl 2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 330.35
Formel vægt 330.1267