Få mere at vide
Flurbiprofen Acyl-Beta-D-glucuronide (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flurbiprofen acyl-beta-D-Glucuronide (mixture of diastereomers) |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21FO8/c1-10(12-7-8-13(14(22)9-12)11-5-3-2-4-6-11)20(28)30-21-17(25)15(23)16(24)18(29-21)19(26)27/h2-10,15-18,21,23-25H,1H3,(H,26,27)/t10?,15-,16-,17+,18-,21-/m0/s1 |
| Formel vægt | 420.122 |