Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Flurbiprofen, 98 %
Artikelnummer. 15216058 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15216058 1 g 1g
15226058 5 g 5g
15236058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15216058 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 454660010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Flurbiprofen, CAS # 5104-49-4, er et monocarboxylsyrebaseret ikke-steroidt antiinflammatorisk middel (NSAID).
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Flurbiprofen er sammensat af en 2-fluor-[1,1'-biphenyl-4-yl]-del bundet til propionsyre
•Flurbiprofen virker ved at hæmme prostaglandin-endoperoxidsyntase og reducere produktionen af prostaglandiner og pyrogener
Applikationer
•Flurbiprofen er nyttig til at studere veje forbundet med prostaglandinproduktion
•Det er velegnet til laboratorieforskning i smerter, betændelse, øjentryk og postoperativ restitution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5104-49-4
Molekylær formel C15H13FO2
Molekylvægt (g/mol) 244.27
MDL nummer MFCD00079303
InChI nøgle SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYNA-N
Synonym flurbiprofen, ansaid, froben, antadys, cebutid, flurofen, anside, flurbiprofene, flurbiprofeno, flurbiprofenum
PubChem CID 3394
ChEBI CHEBI:5130
IUPAC navn 2-(3-fluor-4-phenylphenyl)propansyre
SMIL CC(C(O)=O)C1=CC=C(C(F)=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flurbiprofen
Smeltepunkt 110.0°C to 114.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15,4229
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, readily soluble in most polar solvents
Formel vægt 244.27
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Flurbiprofen
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge