Få mere at vide
STEMCELL Technologies (±)-Flurbiprofen
Artikelnummer. 17160292
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
17160292 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17160292 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 73924
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
PI3K/AKT pathway inhibitor; Inhibits COX-1 and COX-2
  • (±)-Flurbiprofen is a cell-permeable and non-steroidal anti-inflammatory agent
  • It is a potent non-selective inhibitor of cyclooxygenase (COX) with EC50 = 0.1 and 0.4 μM for the inhibition of recombinant human COX-1 and COX-2, respectively (Gierse et al.)
  • Maintains self-renewal and pluripotency in hESC cells grown in conditions that induce differentiation (Bhanu et al.; Desbordes et al.)
  • Inhibits tumor growth in models of prostate cancer, familial adenomatous polyposis, and brain cancer (King, Jr & Khalili; Grubbs et al.; Wechter et al.; Zemskova et al.)
Tekniske data
CAS 5104-49-4
Synonym Ansaid
Mængde 5 g
Molekylær formel C15H13FO2
Renhed ≥99%