missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Flurandrenolone Acetate, TRC

Artikelnummer. 30405170
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405170 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405170 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59865510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Flurandrenolone acetate
CAS 2802-11-1
Molekylær formel C26 H35 F O7
Mængde 10 mg
Synonym (6α,11β,16α)-21-(acetyloxy)-6-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregn-4-ene-3,20-dione (9CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 6α-fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone, 21-acetate (8CI), 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregn-4-ene-3,20-dione deriv., 6α-Fluoro-16α-hydroxyhydrocortisone 16,17-acetonide 21-acetate, Flurandrenolone acetate, 6α-Fluoro-11β-hydroxy-16α,17-(1-methylethylidenedioxy)-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl Acetate
InChI formel InChI=1S/C26H35FO7/c1-13(28)32-12-20(31)26-21(33-23(2,3)34-26)10-16-15-9-18(27)17-8-14(29)6-7-24(17,4)22(15)19(30)11-25(16,26)5/h8,15-16,18-19,21-22,30H,6-7,9-12H2,1-5H3/t15-,16-,18-,19-,21+,22+,24-,25-,26+/m0/s1
SMIL CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C
Molekylvægt (g/mol) 478.55
Formel vægt 478.2367
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.