missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Flurandrenolide, Mikromol™
Beskrivelse
Flurandrenolide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flurandrenolide |
| CAS | 1524-88-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flurandrenolide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H33 F O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregn-4-ene-3,20-dione deriv., 33379, Alondra F, Cordran, Drenison, Drocort, Fluadrenolone, Fludroxycortide, Fluorandrenolone, Fluorandrenolone acetonide, Fluoroandrenolone acetonide, Flurandrenolide, Flurandrenolone, Flurandrenolone acetonide, Haelan, Haldrone F, L 33379, Sermaka, Pregn-4-ene-3,20-dione, 6alpha-fluoro-11beta,16alpha,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (7CI,8CI), (6alpha,11beta,16alpha)-6-Fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregn-4-ene-3,20-dione, 6alpha-Fluoro-11beta,21-dihydroxy-16alpha,17alpha-(isopropylidenedioxy)pregn-4-ene-3,20-dione, 6alpha-Fluoro-16alpha-hydroxyhydrocortisone 16,17-acetonide, Fludroxicortide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H33FO6/c1-21(2)30-19-9-14-13-8-16(25)15-7-12(27)5-6-22(15,3)20(13)17(28)10-23(14,4)24(19,31-21)18(29)11-26/h7,13-14,16-17,19-20,26,28H,5-6,8-11H2,1-4H3/t13-,14-,16-,17-,19+,20+,22-,23-,24+/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| IUPAC navn | (6α,11β,16α)-6-Fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregn-4-ene-3,20-dione |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?