Få mere at vide
Ismatec™ Viton™ Forlængerrør
Slangestørrelse:
0,51 mm ID
1,52 mm ID
Pakningsstørrelse:
10m
Beskrivelse
- Høj kemikalieresistens.
- Lav gaspermeabilitet.
- Bredt temperaturområde.
- Begrænset levetid.
- Må ikke bruges til fødevarer, drikkevarer og lægemidler.
- Applikationer
- Syrer: Fremragende
- Alkaliske opløsninger: Fremragende
- Opløsningsmidler: Begrænset
- Tryk: Anbefales ikke
- Vakuum: Godt
- Viskøse medier: Gode
- Sterile medier: Fair
- Sterilisering: Anbefales ikke.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA 21 CFR175.300 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,02 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.51 mm |
| Materiale | Viton |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,09 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2.31 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,07 tommer. |
| Vis mere |