Få mere at vide
Fluralaner, MedChemExpress
Beskrivelse
Fluralaner (INN) is a systemic insecticide and acaricide Fluralaner through potent blockage of GABA and L-glutamate gated chloride channels.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluralaner |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 864731-61-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H17Cl2F6N3O3 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | A1443 AH252723 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 200 mg/mL (359.52 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |