Få mere at vide
Fluralaner 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310031
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310031 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310031 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13806000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluralaner
CAS 864731-61-3
Analyt- eller komponentnavne Fluralaner
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H17 Cl2 F6 N3 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-[5-(3,5-Dichlorophenyl)-4,5-dihydro-5-(trifluoromethyl)-3-isoxazolyl]-2-methyl-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]ethyl]benzamide, 4-[5-(3,5-Dichlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-2-methyl-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]ethyl]benzamide, A 1443, AH 252723, Bravecto, Fluralaner
InChI formel InChI=1S/C22H17Cl2F6N3O3/c1-11-4-12(2-3-16(11)19(35)31-9-18(34)32-10-21(25,26)27)17-8-20(36-33-17,22(28,29)30)13-5-14(23)7-15(24)6-13/h2-7H,8-10H2,1H3,(H,31,35)(H,32,34)
SMIL Cc1cc(ccc1C(=O)NCC(=O)NCC(F)(F)F)C2=NOC(C2)(c3cc(Cl)cc(Cl)c3)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-[5-(3,5-dichlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2-oxazol-3-yl]-2-methyl-N-[2-oxo-2-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethyl]benzamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 556.29
Mængde 1 ml
Formel vægt 555.0551 g/mol