Få mere at vide
Flupyrsulfuron-methyl sodium 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309106
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309106 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30309106 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13802500ME100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flupyrsulfuron-methyl sodium
CAS 144740-54-5
Analyt- eller komponentnavne Flupyrsulfuron-methyl sodium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H13 F3 N5 O7 S . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H14F3N5O7S.Na/c1-28-9-6-10(29-2)21-13(20-9)22-14(25)23-31(26,27)11-7(12(24)30-3)4-5-8(19-11)15(16,17)18;/h4-6H,1-3H3,(H2,20,21,22,23,25);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].COC(=O)c1ccc(nc1S(=O)(=O)[N-]C(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2)C(F)(F)F
IUPAC navn sodium;(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl-[3-methoxycarbonyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulfonylazanide
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 487.343
Mængde 1 ml
Formel vægt 487.0385 g/mol