Få mere at vide
Flupyrsulfuron-methyl sodium 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flupyrsulfuron-methyl sodium |
| CAS | 144740-54-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flupyrsulfuron-methyl sodium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H13 F3 N5 O7 S . Na |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14F3N5O7S.Na/c1-28-9-6-10(29-2)21-13(20-9)22-14(25)23-31(26,27)11-7(12(24)30-3)4-5-8(19-11)15(16,17)18;/h4-6H,1-3H3,(H2,20,21,22,23,25);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].COC(=O)c1ccc(nc1S(=O)(=O)[N-]C(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | sodium;(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl-[3-methoxycarbonyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulfonylazanide |
| Vis mere |