Få mere at vide
Flupyrimin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flupyrimin |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClF3N3O/c14-10-5-4-9(7-18-10)8-20-6-2-1-3-11(20)19-12(21)13(15,16)17/h1-7H,8H2/b19-11+ |
| Formel vægt | 315.0386 |