Få mere at vide
Flupyrimin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327281
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327281 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327281 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13802400AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flupyrimin
CAS 1689566-03-7
Analyt- eller komponentnavne Flupyrimin
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C13 H9 Cl F3 N3 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Acetamide, N-[1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-2(1H)-pyridinylidene]-2,2,2-trifluoro-, [N(E)]-, [N(E)]-N-[1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-2(1H)-pyridinylidene]-2,2,2-trifluoroacetamide, Flupyrimin, ME 5382
InChI formel InChI=1S/C13H9ClF3N3O/c14-10-5-4-9(7-18-10)8-20-6-2-1-3-11(20)19-12(21)13(15,16)17/h1-7H,8H2/b19-11+
SMIL FC(F)(F)C(=O)\N=C\1/C=CC=CN1Cc2ccc(Cl)nc2
IUPAC navn (NE)-N-[1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]pyridin-2-ylidene]-2,2,2-trifluoroacetamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 315.68
Mængde 1 ml
Formel vægt 315.0386 g/mol