Få mere at vide
Flupyrimin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flupyrimin |
| CAS | 1689566-03-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flupyrimin |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C13 H9 Cl F3 N3 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Acetamide, N-[1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-2(1H)-pyridinylidene]-2,2,2-trifluoro-, [N(E)]-, [N(E)]-N-[1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-2(1H)-pyridinylidene]-2,2,2-trifluoroacetamide, Flupyrimin, ME 5382 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClF3N3O/c14-10-5-4-9(7-18-10)8-20-6-2-1-3-11(20)19-12(21)13(15,16)17/h1-7H,8H2/b19-11+ |
| SMIL | FC(F)(F)C(=O)\N=C\1/C=CC=CN1Cc2ccc(Cl)nc2 |
| Vis mere |