Få mere at vide
Flupyradifurone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flupyradifurone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11ClF2N2O2/c13-10-2-1-8(4-16-10)5-17(6-11(14)15)9-3-12(18)19-7-9/h1-4,11H,5-7H2 |
| Formel vægt | 288.0477 |
| Procent renhed | >95% |