Få mere at vide
Flupyradifurone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315310
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315310 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315310 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13802300AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flupyradifurone
CAS 951659-40-8
Analyt- eller komponentnavne Flupyradifurone
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C12 H11 Cl F2 N2 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2(5H)-Furanone, 4-[[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl](2,2-difluoroethyl)amino]-, 3-[[(6-Chloro-3-pyridyl)methyl](2,2-difluoroethyl)amino]-2H-furan-5-one, 4-[[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl](2,2-difluoroethyl)amino]furan-2(5H)-one, BYI 02960, Flupyradifurone
InChI formel InChI=1S/C12H11ClF2N2O2/c13-10-2-1-8(4-16-10)5-17(6-11(14)15)9-3-12(18)19-7-9/h1-4,11H,5-7H2
SMIL FC(F)CN(Cc1ccc(Cl)nc1)C2=CC(=O)OC2
IUPAC navn 3-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl-(2,2-difluoroethyl)amino]-2H-furan-5-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 288.68
Mængde 1 ml
Formel vægt 288.0477 g/mol