Få mere at vide
Flupyradifurone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flupyradifurone |
| CAS | 951659-40-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flupyradifurone |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C12 H11 Cl F2 N2 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2(5H)-Furanone, 4-[[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl](2,2-difluoroethyl)amino]-, 3-[[(6-Chloro-3-pyridyl)methyl](2,2-difluoroethyl)amino]-2H-furan-5-one, 4-[[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl](2,2-difluoroethyl)amino]furan-2(5H)-one, BYI 02960, Flupyradifurone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11ClF2N2O2/c13-10-2-1-8(4-16-10)5-17(6-11(14)15)9-3-12(18)19-7-9/h1-4,11H,5-7H2 |
| SMIL | FC(F)CN(Cc1ccc(Cl)nc1)C2=CC(=O)OC2 |
| Vis mere |