Få mere at vide
Flupropanate, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flupropanate |
| CAS | 756-09-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flupropanate |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C3 H2 F4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2F4O2/c4-1(5)3(6,7)2(8)9/h1H,(H,8,9) |
| SMIL | OC(=O)C(F)(F)C(F)F |
| IUPAC navn | 2,2,3,3-tetrafluoropropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.04 |
| Vis mere |