Få mere at vide
Flupirtine, Mikromol™
Artikelnummer. 18053810
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18053810 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18053810 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1245.04
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flupirtine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flupirtine
CAS 56995-20-1
Analyt- eller komponentnavne Flupirtine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H17 F N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Flupirtine, N-[2-Amino-6-[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]-3-pyridinyl]carbamic acid ethyl ester, D 9998, Katadolon, Trancopal Dolo
InChI formel InChI=1S/C15H17FN4O2/c1-2-22-15(21)19-12-7-8-13(20-14(12)17)18-9-10-3-5-11(16)6-4-10/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,19,21)(H3,17,18,20)
SMIL CCOC(=O)Nc1ccc(NCc2ccc(F)cc2)nc1N
IUPAC navn ethyl N-[2-amino-6-[(4-fluorophenyl)methylamino]pyridin-3-yl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 304.32
Mængde 100 mg
Formel vægt 304.1336 g/mol